Fontos dokumentumok
L254
D-Lactose monohydrate
ACS reagent
Szinonimák:
β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milk sugar
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]22/D +52.4°, c = 4.5 in H2O
szennyeződések
dextrose, passes test
sucrose, passes test
≤0.005% insolubles
4.0-6.0% water
izzítási maradék
≤0.03%
mp
219 °C (dec.)
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
funkcionális csoport
aldehyde
ether
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Alkalmazás
- Synthesis of lactose-based surfactants: Research by Enayati, Gong, and Abbaspourrad demonstrated the use of d-Lactose monohydrate in the synthesis of lactose lauryl ester, employing aluminosilicate zeolite as a catalyst. This study presents a method for producing non-ionic surfactants, highlighting d-Lactose monohydrate′s role in industrial and pharmaceutical applications (Enayati et al., 2019).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?