Merck
A2278
N-Acetyl-D-glucosamine–Agarose
saline suspension
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
saline suspension
Minőségi szint
Mátrix
6% beaded agarose
mátrix aktiválás
divinyl sulfone
mátrix csatolmány
hydroxyl
mátrix távtartó
5 atoms
kapacitás
≥25 mg/mL binding capacity (Triticum vulgaris lectin)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H15NO6/c1-4(12)9-5(2-10)7(14)8(15)6(13)3-11/h2,5-8,11,13-15H,3H2,1H3,(H,9,12)/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBLBDJOUHNCFQT-LXGUWJNJSA-N
Általános leírás
N-Acetyl-D-glucosamine is used in affinity chromatography, protein chromatography, and carbohydrate matrices. N-Acetyl-D-glucosamine can be used to purify wheat germ (Triticum vulgaris) lectin.
Alkalmazás
N-Acetyl-D-glucosamine-Agarose has been used
  • for the incubation of supernatant for the depletion of ficolin-3-deficient serum
  • for detecting the lectin activity by ligand binding assays
  • to produce ficolin 2 depleted serum
Fizikai forma
Suspension in 0.15 M NaCl, 0.01 M sodium phosphate, pH 6.8, containing 0.02% sodium azide
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M B Allen et al.
The Biochemical journal, 185(3), 577-582 (1980-03-01)
1. Under normal assay conditions the N-acetyl-D-glucosamine kinases from rat liver and kidney show a pH-dependent lag phase before reaching a steady state, which is probably due to reversible dissociation of the dimeric enzyme. 2. The enzyme catalyses the phosphorylation
R Sullivan et al.
Biochemical and biophysical research communications, 162(1), 184-188 (1989-07-14)
Human ejaculated spermatozoa are heterogeneous and can be separated into two distinct populations according to their respective buoyant densities. In order to investigate the functional differences between these two types of spermatozoa, we have searched for the presence of galactosyltransferase.
J B Pitner et al.
Carbohydrate research, 324(1), 17-29 (2000-03-21)
The binding of Strep 9, a mouse monoclonal antibody (mAb) of the IgG3 subclass directed against the cell-wall polysaccharide of Group A Streptococcus (GAS), has been characterized. The intact antibody and proteolytic fragments of Strep 9 bind differently to GAS:
L Munthe-Fog et al.
Scandinavian journal of immunology, 65(4), 383-392 (2007-03-28)
Ficolin-2 (L-ficolin), derived from the FCN2 gene, is an innate immunity pattern recognition molecule found in human serum in which inter-individual variation in serum appears to be under genetic control. To validate and extend this finding, we developed a sandwich
M B Allen et al.
The Biochemical journal, 185(3), 565-575 (1980-03-01)
1. Procedures for the extensive purification in high yield of N-acetyl-D-glucosamine kinase from rat liver and kidney are described. The separation of this enzyme from hepatic glucokinase depended primarily on their differing behaviour on an affinity column of Sepharose--N-(6-aminohexanoyl)-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranose. 2.