C9142
Cyanogen bromide-activated-Sepharose™ 4B
lyophilized powder
Szinonimák:
Cyanogen bromide-activated Agarose
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
matrix
Sepharose 4B
mátrix aktív csoport
cyanate or related structures
mátrix távtartó
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
duzzanat
1 g swells to 4-5 mL
részecskeméret
45—165 μm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
C9142-15G′s updated product number is GE17-0430-01
Alkalmazás
- in the purification of clusterin from serum by an immunoaffinity-based separation procedure
- in affinity chromatography to isolate Leishmania donovani protein antigens from the urine of visceral leishmaniasis patients
- in affinity chromatography for the isolation of haptoglobin from human serum
Fizikai forma
Jogi információk
helyettesítve
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3