D5637
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
≥96%
Szinonimák:
(1,1′-Biphenyl)-3,3′,4,4′-tetramine tetrahydrochloride dihydrate
Teszt
≥96%
form
powder, crystals or chunks
technika/technikák
titration: 96-104% (with NaOH)
szín
white to light brown, and Faint Red and Faint Grey to Light Grey
mp
280 °C
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.