E6632
Epoxy-activated-Agarose
lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
a címkézés mértéke
≥20 μmol per mL
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktív csoport
epoxy
mátrix csatolmány
through epoxy to hydroxyl
mátrix távtartó
12 atoms
duzzanat
1 g swells to ~3 mL
alkalmasság
suitable for chromatography
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
Attachment: one epoxy group
Spacer: provides a 12-atom spacer when ligands are coupled to free epoxy groups. Linkage is a stable, uncharged ether.
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3