Fontos dokumentumok
L6632
Lipoxidase from Glycine max (soybean)
Type V, ammonium sulfate suspension, 500,000-1,000,000 units/mg protein
Szinonimák:
Linoleate:oxygen oxidoreductase, Lipoxygenase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type V
Minőségi szint
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
500,000-1,000,000 units/mg protein
molekulatömeg
94 kDa
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások