Fontos dokumentumok
L7395
Lipoxidase from Glycine max (soybean)
Type I-B, lyophilized powder, ≥50,000 units/mg solid
Szinonimák:
15-lipoxygenase, LOX A, Linoleate:oxygen oxidoreductase, Lipoxygenase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type I-B
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥50,000 units/mg solid
molekulatömeg
94 kDa
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to study the effects of 2-(α-D-glucopyranosyl)methyl-2,5,7,8-tetramethylchroman-6-ol(TMG) on oxidation of lipoproteins
- as a representative enzyme for lipoxygenases in microplate assay platform to screen for enzymes degrading wood extractives
- as a positive control in lipoxygenase inhibitory activity assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)