C0858
Cyclooxygenase 2 human
≥70% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in insect cells, aqueous solution, ≥8000 units/mg protein
Szinonimák:
COX-2, Prostaglandin H synthase 2
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in insect cells Active recombinant N-terminal His-tagged COX-2 N580A mutant purified from insect cells.
expressed in insect cells
Minőségi szint
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
specifikus aktivitás
≥8000 units/mg protein
molekulatömeg
dimer subunit mol wt 70-74 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PTGS2(5743)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Egység definíció
Fizikai forma
Szubsztrátok
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)