Fontos dokumentumok
277908
Ammonium molybdate
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium orthomolybdate, Diammonium molybdate
Teszt
99.98% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: molybdenum
technika/technikák
electron microscopy: suitable
szennyeződések
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
oldhatóság
ethanol: insoluble(lit.)
SMILES string
N.N.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZRXBDCICLHKEN-UHFFFAOYSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)