Fontos dokumentumok
L6503
Methyl γ-linolenate
≥99% (GC)
Szinonimák:
γ-Linolenic acid methyl ester, ω-6 Linolenic acid methyl ester, 6,9,12-Octadecatrienoic acid methyl ester, Fame 18:3n-6, Methyl (Z,Z,Z)-6,9,12-octadecatrienoate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant seeds (Borage)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
162 °C/0.5 mmHg (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFRWATCOFCPIBM-JPFHKJGASA-N
Alkalmazás
- Isolation of methyl gamma linolenate from Spirulina platensis using flash chromatography and its apoptosis inducing effect.: This study explores the extraction and potential anticancer effects of methyl gamma-linolenate from Spirulina platensis by using it as a standard for identification, suggesting its use in developing natural anticancer compounds (Jubie et al., 2015).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?