Merck
E7877
Sigma-Aldrich
cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester
≥98% (GC)
Szinonimák:
Methyl cis,cis-11,14-eicosadienoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H38O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
plant oil (Safflower)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
form
liquid
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-20H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWJCFAOQCNNFAM-ZDVGBALWSA-N
Kiszerelés
Sealed ampule.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves