Merck
D2659
Sigma-Aldrich
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester
≥98%
Szinonimák:
Methyl 4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2CH=CH)6CH2CH2CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
sűrűség
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCDLWFYODNTQOT-JDPCYWKWSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Robert Bodkowski et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(10) (2020-10-15)
The study aimed to investigate the effect of supplementation of fish oil after the process of low-temperature crystallization (LTC-FO) enriched with long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFAs) on cow milk parameters. The experiment was carried out on 24 Polish Holstein Friesian