Merck
E6885
Sigma-Aldrich
Methyl cis-11-eicosenoate
≥98%
Szinonimák:
cis-11-Eicosenoic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7HC=CH(CH2)9CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
324.54
Beilstein:
1727804
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
plant (jojoba)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
liquid
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBKMRGOHCLRTLZ-KHPPLWFESA-N
Alkalmazás
Methyl cis-11-eicosenoate has been used as a standard to identify fatty acid peaks.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Effects of various extracts from Pistacia eurycarpa Yalt. on growth duration of Mycobacterium tuberculosis
SimSek M, et al.
African Journal of Microbiology Research, 7(20), 2401-2408 (2013)
Soybean hulls replacing ground corn in diets for early lactation Saanen goats: intake, digestibility, milk production and quality
Zambom MA, et al.
Revista Brasileira de Zootecnia, 41(6), 1525-1532 (2012)
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and