Merck
17269
Supelco
Methyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate
analytical standard
Szinonimák:
cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H36O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
344.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTFHIRHGARALFY-JEBPEJKESA-N
Általános leírás
Methyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate is a fatty acid methyl ester.
Alkalmazás
It may be used as reference standard, for a study performed to investigate the effect of enzymatic transesterification of beeftallow, using experimental enzyme catalyst NS88001 with the short chain alcohol methanol and hexane.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Effectiveness of Enzymatic Transesterification of Beeftallow Using Experimental Enzyme Ns88001 with Methanol and Hexane.
Kumar, S., et al.
Enzyme Eng., 2.116, 1-10 (2013)
Robert Bodkowski et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(10) (2020-10-15)
The study aimed to investigate the effect of supplementation of fish oil after the process of low-temperature crystallization (LTC-FO) enriched with long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFAs) on cow milk parameters. The experiment was carried out on 24 Polish Holstein Friesian