Fontos dokumentumok
L1876
Methyl linoleate
≥98% (GC)
Szinonimák:
Linoleic acid methyl ester, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate
Teszt
≥98% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
bp
192 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves