Fontos dokumentumok
P9667
Methyl palmitoleate
≥99% (capillary GC), liquid
Szinonimák:
Methyl cis-9-hexadecenoate, Palmitoleic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Macadamia integrifolia oil
Minőségi szint
Teszt
≥99% (capillary GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Alkalmazás
- Bioprospection of the Antarctic Diatoms Craspedostauros ineffabilis IMA082A and Craspedostauros zucchelli IMA088A.: This study investigates the bioprospective potential of Antarctic diatoms, identifying bioactive compounds including methyl palmitoleate that could be used in pharmaceuticals and nutraceuticals (Trentin et al., 2024).
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1