Fontos dokumentumok
E4762
Methyl elaidate
≥99% (capillary GC)
Szinonimák:
Elaidic acid methyl ester, Methyl trans-9-octadecenoate
Teszt
≥99% (capillary GC)
form
liquid
sűrűség
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1