Fontos dokumentumok
76176
Methyl palmitoleate
analytical standard
Szinonimák:
Methyl cis-9-hexadecenoate, Palmitoleic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
n20/D 1.451
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Simultaneous determination of fatty acids in bovine colostrum samples by GC-FID after their derivatization to ester forms using an acidic catalyst boron trifluoride
- Fatty acid analysis of biodiesel obtained from Datura stramonium Linn. by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS)
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1