Fontos dokumentumok
L2626
Methyl linolenate
≥99% (GC)
Szinonimák:
Linolenic acid methyl ester, Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.470 (lit.)
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Alkalmazás
- Exogenous Jasmonic Acid Alleviates Blast Resistance Reduction Caused by LOX3 Knockout in Rice.: The research explores the role of jasmonic acid, associated with methyl linolenate, in enhancing blast resistance in rice. The findings show that external application of jasmonic acid can compensate for the resistance loss due to LOX3 knockout, providing insights into plant disease management strategies (Su et al., 2023).
- Effects of (13)C isotope-labeled allelochemicals on the growth of the invasive plant Alternanthera philoxeroides.: This study uses (13)C-labeled methyl linolenate to trace allelochemical effects on invasive plant species. The results indicate a significant impact on plant growth, suggesting potential applications in controlling invasive species (Hua et al., 2023).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)