L6386
Lipopolysaccharides from Salmonella typhosa
purified by phenol extraction
Szinonimák:
Lactose synthase B protein, LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Salmonella typhosa)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
tisztítva
phenol extraction
szennyeződések
<3% Protein (Lowry)
szín
white to yellow cast
oldhatóság
water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.