437650
Lipopolysaccharide
from Salmonella typhimurium, , lyophilized, iNOS stimulator, Calbiochem
Szinonimák:
Salmonella LPS, Salmonella endotoxin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Lipopolysaccharide, Salmonella typhimurium, Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase.
Minőségi szint
Forma
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤2% nucleic acid
≤2% protein
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inducible nitric oxide synthase
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Mayeux, P.R., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 115.
Norimatsu, M., et al. 1995. Infect. Immun.63, 1122.
Feinstein, D.L., et al. 1993. J. Neurochem. 60, 1945.
Zhang, Y.H., et al. 1993. Infect. Immun.61, 5044.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3