L2018
Lipopolysaccharides from Escherichia coli K-235
purified by gel-filtration chromatography
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (K-235)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
tisztítva
gel-filtration chromatography
szennyeződések
<1% Protein
szín
white to yellow cast
oldhatóság
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Related Content
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.