L4631
Lysozyme from chicken egg white
For use as a marker in SDS-PAGE
Szinonimák:
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
single-chain 14.3 kDa
kiszerelés
vial of 25 mg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
chicken ... LYZ(396218)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.