L2879
Lysozyme chloride form from chicken egg white
Grade VI, ≥35,000 units/mg protein (E1%/282)
Szinonimák:
Peptidoglycan iV-acetylmuramoyl hydrolase, Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
típus
Grade VI
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥35,000 units/mg protein (E1%/282)
molekulatömeg
~14.3 kDa
összetétel
Protein, ≥80%
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component in the protein mixture to study the effects of yeast cells on membrane fouling caused by a protein mixture in dead-end filtration
- in dip system to study its bacteriostatic or bactericidal effects on Salmonella-contaminated broiler parts
- in viscometric assay for determining lysozyme activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.