A7517
Bovine Serum Albumin
For use as a marker in SDS-PAGE
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
24-32 mg/vial (biuret)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
cold ethanol fractionation
kiszerelés
vial of 25 mg
eredet
USA origin
technika/technikák
electrophoresis: suitable
pH
5.2
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmasság
suitable for (Suitable for use as an electrophoresis marker)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard protein in the elution-filter aided proteome preparation (FASP) method and in sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis(SDS-PAGE)
- as a component of the molecular weight marker in SDS-PAGE and western blotting
- as a blocking agent in immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)