Merck
I7901
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Interleukin-6 antibody produced in mouse
clone 6708.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-IL-6
Méret kiválasztása
0.5 MG
397 000,00 Ft
397 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB1982
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
0.5 MG
397 000,00 Ft
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.41
397 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB1982
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6708.11, monoclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL6(3569)
Related Categories
Általános leírás
Interleukin-6 is a pleotropic cytokine involved in hematopoiesis, inflammation and immune response. IL-6 is secreted by macrophages, dendritic cells and B cells, in response to TNF-α, PGDF and IL-1. The signaling by IL-6 is mediated by heterodimeric receptor, IL-6R, comprising of IL-6Rα (soluble factor) and gp130 (sometimes called IL-6Rβ). gp130 is crucial component for downstream signal transduction. In response to IL-6, gp130 activates kinases of JAK family, STATs, MAPK and Ras proteins. IL-6-mediated signaling is essential for normal development of T and B cells and has been implicated in many diseases such as rheumatoid arthritis, Crohn disease, sepsis, fever, systemic lupus erythematosus, osteoporosis and insulin resistance. Monoclonal Anti-Interleukin-6 antibody recognizes human IL-6. The antibody shows no cross-reactivity with recombinant mouse IL-6 or recombinant human IL-6 sR, OSM, LIF CNTF, or IL-11 or recombinant horse gp130.
Egyediség
The antibody will neutralize the biological activity of recombinant human IL-6. The antibody shows no cross-reactivity with recombinant mouse IL-6 or recombinant human IL-6 sR, OSM, LIF CNTF, or IL-11 or recombinant horse gp130.
Immunogén
recombinant human IL-6.
Alkalmazás
Monoclonal Anti-Interleukin-6 antibody may be used for ELISA at a minimum antibody concentration of 4 μg/ml. For immunoblotting a working antibody concentration of 1-2 μg/ml may be used. The antibody may be used in neutralization assays; ND50 is 0.01-0.15 μg/ml. For neutralization of IL-6 from human peripheral blood mononuclear cells, a concentration of 2.5 μg/ml was used.
Fizikai forma
Lyophilized from 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Elkészítési megjegyzés
Purified using protein A.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
ZuFu Lu et al.
Stem cells translational medicine, 9(3), 403-415 (2020-01-07)
The induced pluripotent stem cell (iPSC) is a promising cell source for tissue regeneration. However, the therapeutic value of iPSC technology is limited due to the complexity of induction protocols and potential risks of teratoma formation. A trans-differentiation approach employing
Siti-Fauziah Hendrayani et al.
Oncotarget, 7(27), 41974-41985 (2016-06-02)
The IL-6/STAT3/NF-κB positive feedback loop links inflammation to cancer and maintains cells at a transformed state. Similarly, cancer-associated myofibroblats remains active even in absence of cancer cells. However, the molecular basis of this sustained active state remains elusive. We have
Mysoon M Al-Ansari et al.
Oncotarget, 9(78), 34681-34690 (2018-11-10)
The ATR protein kinase is a master regulator of the cellular responses to DNA damage and replication stresses. Despite these crucial physiological roles, the implication of ATR in human carcinogenesis remains elusive. We have shown here that the ATR level
Cristiane H Squarize et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 8(9), 733-746 (2006-09-21)
The development of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) involves the accumulation of genetic and epigenetic alterations in tumor-suppressor proteins, together with the persistent activation of growth-promoting signaling pathways. The activation of epidermal growth factor receptor (EGFR) is a
David S Hong et al.
Cancer, 110(9), 1911-1928 (2007-09-13)
Interleukin-6 (IL-6) plays a major role in the response to injury or infection and is involved in the immune response, inflammation, and hematopoiesis. Its deregulation impacts numerous disease states, including many types of cancer. Consequently, modulating IL-6 may be an