Fontos dokumentumok
I2136
Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti Human IgG Fc - Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in goat, Anti Human Igg, Anti Human Igg Antibody, Anti-Human Igg, Anti-Human Igg Fc, Goat Anti Human Igg
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
indirect ELISA: 1:10,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunoglobulins comprise of two fragment antigen binding (Fab) and one fragment crystallizable (Fc) domains. The gene encoding IgG gene cluster is located on human chromosome 14.
Anti-Human IgG (Fc specific) antiserum is produced in goat using purified human IgG, Fc fragment, as the immunogen. Affinity isolated antibody is obtained from goat anti-human IgG antiserum by immunospecific purification which removes essentially all goat serum proteins, including immunoglobulins, which do not specifically bind to the Fc fragment of human IgG.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- in double-capture ELISA to measure antiglobulin responses in serum of transplant patients treated with CD52 monoclonal antibodies (CAMPATH-1G)
- in detection of IgG levels rheumatoid arthritis patients
- in small intestine biopsies
- in patients with acute myocardial infarction by immunoblotting
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Tekintse át azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeknek szerepelniük kell a másodlagos ellenanyag kiválasztásában. Ismerje meg a fajokat, az alosztályokat, az izotípust, a címkét és még sok mást.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.