A0170
Anti-Human IgG (Fc specific)−Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti Human IgG Antibody - Anti-Human IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody produced in goat, Anti Human Igg, Anti Human Igg Hrp, Anti-Human Igg
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:60,000
dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
The antibody is isolated from anti-human IgG antiserum by immunospecific purification to remove essentially all goat serum proteins, including immunoglobulins, which do not specifically bind to the Fc fragment of human IgG. Anti-Human IgG is conjugated to peroxidase and is purified to remove unconjugated material.
Specificity and cross-reactivity of the Anti-Human IgG (Fc specific)-Peroxidase is determined by ELISA. The conjugate is specific for human IgG (Fc fragment) when tested against human IgA, IgG (Fab and Fc fragments), IgM, Bence Jones kappa, and lambda myeloma proteins. Furthermore, the conjugate shows no reactivity with mouse or rat IgG and yields reduced background with mouse or rat samples.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Enzyme-linked immunosorbent assay (12 papers)
Western Blotting (3 papers)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Tekintse át azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeknek szerepelniük kell a másodlagos ellenanyag kiválasztásában. Ismerje meg a fajokat, az alosztályokat, az izotípust, a címkét és még sok mást.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
Protocols
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.