Fontos dokumentumok
E7148
Ethyl alcohol, Pure 190 proof
≥95.0%, for molecular biology, 190 proof
Szinonimák:
Ethyl alcohol, Pure, Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ethyl alcohol, Pure 190 proof, for molecular biology
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
Minőségi szint
típus
for molecular biology
Teszt
≥95.0%
Forma
liquid
robbanási határérték
3.1-27.7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
190 proof
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
sűrűség
0.816 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- The precipitation and purification of nucleic acids and proteins.
- Histology to prepare staining and destaining reagents. Dehydrating tissues prior to embedding.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).