Fontos dokumentumok
L8912
L-Leucine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Szinonimák:
(S)-Leucine, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Leucine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Teszt
98.5-101.0%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 14.9 to 16.0°, c = 4 in 6 M HCl
[α]25/D 14.9 to 17.3 °, c = 4 in 6 M HCl
minőség
meets EP, JP, USP testing specifications
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 50 mg/mL
kation nyomok
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a hypertrophic agent to monitor its effects on myotubes.
- as a component of PMG media for culturing yeast.
- in myotube protein synthesis analysis in skeletal muscle cells.
- to study its effects on hepatic lipid metabolism.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.