Merck
L8662
L-Lysine monohydrochloride
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Szinonimák:
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.65
Beilstein:
3563889
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
L-Lysine monohydrochloride, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Teszt
98.5-101.0%
Forma
powder
minőség
meets EP, JP, USP testing specifications
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
mp
263 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
  • Scientific opinion on the presence of DNA in the feed additives consisting of concentrated liquid l-lysine, l-lysine monohydrochloride and concentrated liquid l-lysine monohydrochloride produced by Escherichia coliNITE BP-02917 for all animal species (METEX NOOVISTAGO).: This study explores the presence of DNA in l-lysine monohydrochloride and its variants used in animal feed, addressing safety concerns associated with genetic material in feed products (EFSA Panel et al., 2023).
  • Safety and efficacy of a feed additive consisting of concentrated liquid l-lysine, l-lysine monohydrochloride and concentrated liquid l-lysine monohydrochloride produced by Escherichia coliNITE BP-02917 for all animal species (Metex NoovistaGo).: Evaluates the safety and efficacy of l-lysine monohydrochloride in animal feed, contributing to a better understanding of its use and regulatory compliance (EFSA Panel et al., 2022).
  • Safety and efficacy of a feed additive consisting of l-lysine monohydrochloride and l-lysine sulfate produced by fermentation with Corynebacterium glutamicumCGMCC 17927 for all animal species (Barentz Animal Nutrition B.V.).: This publication assesses the safety and effectiveness of l-lysine monohydrochloride and l-lysine sulfate in various animal feeds, ensuring they meet health and nutritional standards (EFSA Panel et al., 2022).
  • Safety and efficacy of a feed additive consisting of l-lysine monohydrochloride and l-lysine sulfate produced by Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 for all animal species (Kempex Holland BV).: Investigates the implications of using l-lysine monohydrochloride and l-lysine sulfate in feed, focusing on their impact on animal health and growth (EFSA Panel et al., 2021).
  • Safety and efficacy of the feed additives concentrated liquid l-lysine (base) and l-lysine monohydrochloride produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80183 for all animal species (CJ Europe GmbH).: Analyzes the safety and benefits of concentrated liquid l-lysine and l-lysine monohydrochloride, detailing their advantages and regulatory approval for use in feed (EFSA Panel et al., 2021).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Guntur Fibriansah et al.
Nature communications, 6, 6341-6341 (2015-02-24)
Dengue virus (DENV) infects ~400 million people annually. There is no licensed vaccine or therapeutic drug. Only a small fraction of the total DENV-specific antibodies in a naturally occurring dengue infection consists of highly neutralizing antibodies. Here we show that
Lunzhi Dai et al.
Nature chemical biology, 10(5), 365-370 (2014-04-01)
We report the identification of a new type of histone mark, lysine 2-hydroxyisobutyrylation (Khib), and identify the mark at 63 human and mouse histone Khib sites, including 27 unique lysine sites that are not known to be modified by lysine
Przemyslaw Nogly et al.
IUCrJ, 2(Pt 2), 168-176 (2015-04-14)
Lipidic cubic phases (LCPs) have emerged as successful matrixes for the crystallization of membrane proteins. Moreover, the viscous LCP also provides a highly effective delivery medium for serial femtosecond crystallography (SFX) at X-ray free-electron lasers (XFELs). Here, the adaptation of
Christian Schmidl et al.
Blood, 123(17), e68-e78 (2014-03-29)
CD4(+)CD25(+)FOXP3(+) human regulatory T cells (Tregs) are essential for self-tolerance and immune homeostasis. Here, we describe the promoterome of CD4(+)CD25(high)CD45RA(+) naïve and CD4(+)CD25(high)CD45RA(-) memory Tregs and their CD25(-) conventional T-cell (Tconv) counterparts both before and after in vitro expansion by
Rahul P Sangodkar et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(25), 8096-8112 (2015-06-02)
Competitive adsorption of dilute quantities of certain organic molecules and water at silicate surfaces strongly influence the rates of silicate dissolution, hydration, and crystallization. Here, we determine the molecular-level structures, compositions, and site-specific interactions of adsorbed organic molecules at low