M5308
L-Methionine
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Szinonimák:
(S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Methionine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
termékcsalád
BioXtra
Teszt
99.0-101.0%
form
powder
minőség
meets EP, JP, USP testing specifications
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Géninformáció
rat ... Ggt1(116568)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
differentiation of trout satellite cells
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.