Merck
C-181
Supelco
7-Carboxy cannabidiol (7-COOH-CBD) solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H28O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
344.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=CC(CCCCC)=CC(O)=C1C2C(C(C)=C)CCC(C(O)=O)=C2
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-14-10-18(22)20(19(23)11-14)17-12-15(21(24)25)8-9-16(17)13(2)3/h10-12,16-17,22-23H,2,4-9H2,1,3H3,(H,24,25)
Alkalmazás
  • Pharmacokinetic profiling: 7-Carboxy cannabidiol (7-COOH-CBD) is used in pharmacokinetic studies to understand the metabolic pathways of cannabidiol in human plasma. A validated method facilitates the simultaneous quantification of CBD, THC, and their metabolites, crucial for developing effective cannabinoid therapies (Kevin et al., 2021).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup