Fontos dokumentumok
1044516
USP
Atorvastatin Calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Atorvastatin hemicalcium salt sesquihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atorvastatin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Ca+2].Fc5ccc(cc5)c6[n](c(c(c6c8ccccc8)C(=O)Nc7ccccc7)C(C)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O.Fc1ccc(cc1)c2[n](c(c(c2c4ccccc4)\C(=N\c3ccccc3)\[O-])C(C)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].O.O.O
InChI
1S/2C33H35FN2O5.Ca.3H2O/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;;;;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/t2*26-,27-;;;;/m11..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
Általános leírás
Atorvastatin Calcium is a synthetic selective inhibitor of HMG-CoA reductase. It is insoluble in aqueous solution with pH below 4 and is freely soluble in methanol.
Alkalmazás
Also used to prepare system suitability, standard, system suitability stock, identification, and standard stock solution for assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Atorvastatin Calcium
- Atorvastatin Calcium Tablets
- Amlodipine and Atorvastatin Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)