Fontos dokumentumok
A2861
Astemizole
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(4-Fluorobenzyl)-2-(1-[4-methoxyphenethyl]piperidin-4-yl)aminobenzimidazole
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
kezdeményező
Johnson & Johnson
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCN2CCC(CC2)Nc3nc4ccccc4n3Cc5ccc(F)cc5)cc1
InChI
1S/C28H31FN4O/c1-34-25-12-8-21(9-13-25)14-17-32-18-15-24(16-19-32)30-28-31-26-4-2-3-5-27(26)33(28)20-22-6-10-23(29)11-7-22/h2-13,24H,14-20H2,1H3,(H,30,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXDALQBWZGODGZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to potassium channels for your research needs.