5.08507
Isradipine
Szinonimák:
Isradipine, L-type voltage-gated Ca2+ channel blocker, Isradipine, PN 200-110
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mM
ethanol: 50 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
CaV
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Baumann, L. et al. 2004. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.45, 708.
Koschak, A. et al. 2003. J. Neurosci.23, 6041.
Koschak, A. et al. 2001. J. Biol Chem276, 22100.
WGK
WGK 3