Fontos dokumentumok
T2265
Tetraethylammonium chloride
≥98% (titration)
Szinonimák:
TEA chloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (titration)
form
powder
technika/technikák
blocking: suitable
szín
white to light yellow
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
Alkalmazás
- used for inhibition of peroxynitrite induced relaxation in rat aorta rings
- as a pharmacological blocker of K+ current and Ca2+ induced K+ current in antennal lobe neurons
- for the induction of TEAC sensitive currents in cochlear inner hair cells digested with proteolytic enzymes and analyze its properties
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup