Fontos dokumentumok
B3555
BMP2, human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Bone Morphogenetic Protein 2 human, BMP-2
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Bone Morphogenetic Protein 2 human, ≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
26 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
oldhatóság
water: soluble 0.100 mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... BMP2(650)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)