Fontos dokumentumok
H8791
Transforming Growth Factor-β3 human
HumanKine®, 95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
TGF-β3
About This Item
Javasolt termékek
product name
Transforming Growth Factor-β3 human, TGF-β3, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤1.0 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
kiszerelés
pkg of 5 μg
gyártó/kereskedő neve
HumanZyme
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TGFB3(7043)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
This product is lyophilized from a solution of 50mM NaOAc, pH 3.7.
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3