Fontos dokumentumok
Y0001465
Apomorphine hydrochloride hemihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
R-(−)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
apomorphine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
285-287 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24.[H][C@]56Cc7ccc(O)c(O)c7-c8cccc(CCN5C)c68
InChI
1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXWQXGNFZLHLHQ-DPFCLETOSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)