Fontos dokumentumok
SML2058
5,7-Dihydroxytryptamine hydrobromide
≥94% (HPLC)
Szinonimák:
3-(2-Aminoethyl)-1H-indole-5,7-diol, 5,7-DHT hydrobromide, 5,7-DiHT hydrobromide, 7-Hydroxyserotonin hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥94% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to dark brown
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCC1=CNC2=C(O)C=C(O)C=C21.[H]Br
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-2-1-6-5-12-10-8(6)3-7(13)4-9(10)14/h3-5,12-14H,1-2,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXWHQTNFZDTKBH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)