G9422
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate
BioUltra, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99% (titration)
Szinonimák:
BGP, Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (chemical)
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99% (titration)
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
szennyeződések
≤0.1% Insoluble matter
≤0.5 mol % L-α-isomer
szín
white
mp
102-104 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
In cell biology, β-Glycerophosphate disodium salt plays a pivotal role as a phosphate group donor in matrix mineralization studies and accelerates calcification in vascular smooth muscle cells. It also promotes bone matrix mineralization when delivered to osteoblasts, providing a crucial source of phosphate ions. In the realm of biochemical research, BGP functions as a classical serine-threonine phosphatase inhibitor in kinase reaction buffers, offering broad-spectrum inhibition. Its role as an organic phosphate donor is particularly valuable in culture media for mesenchymal stem cell differentiation to osteoblast-type cells. Moreover, BGP is utilized to buffer M17 media for Lactococcus culture in recombinant protein expression. The comprehensive utility of BGP spans multiple areas of research, making it an essential component in studies encompassing cell biology, biochemical research, and metabolomics.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Versatile and adaptable for a wide variety of laboratory and research applications
- Suitable for Cell culture and Plant cell culture
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- BioUltra Grade for your Cell Biology and Biochemical research
Minőség
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.