50020
β-Glycerol phosphate disodium salt pentahydrate
≥98.0% (NT)
Szinonimák:
β-GP, β-glycerolphosphate, Disodium β-glycerol phosphate pentahydrate, glycerol-2-phosphate
Teszt
≥98.0% (NT)
form
solid
szennyeződések
≤2% L-α-glycerol phosphate
veszteség
26-32% loss on drying
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.5H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;;;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEMUISUYOHQFQH-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3