Merck
P8010
Sigma-Aldrich
Sodium pyrophosphate tetrabasic
≥95%
Szinonimák:
Sodium diphosphate tetrabasic, Tetrasodium pyrophosphate
Méret kiválasztása
500 G
26 700,00 Ft
2.5 KG
110 000,00 Ft
26 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 G
26 700,00 Ft
2.5 KG
110 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Na4P2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.90
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥95%
Forma:
powder
26 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
sűrűség
2.53 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Sodium pyrophosphate tetrabasic (Na4P2O7) is a non-toxic and biocompatible compound used as an electroactive media for exfoliation of the surface coating. It is also be used as an additive in the food industry.[1][2]
Alkalmazás
Na4P2O7 can be used as an inorganic additive to improve the stability and electrochemical performance of redox flow batteries.[3][4]
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of inorganic additive sodium pyrophosphate tetrabasic on positive electrolytes for a vanadium redox flow battery.
Park SK, et al.
Electrochimica Acta, 121, 321-327 (2014)
Effects of phosphate additives on the stability of positive electrolytes for vanadium flow batteries
Ding C, et al.
Electrochimica Acta, 164(12), 307-314 (2015)
Wei Qiu et al.
Journal of lipid research, 50(9), 1814-1823 (2009-04-23)
Glucosamine impairs hepatic apolipoprotein B100 (apoB100) production by inducing endoplasmic reticulum (ER) stress and enhancing cotranslational and posttranslational apoB100 degradation (Qiu, W., R. K. Avramoglu, A. C. Rutledge, J. Tsai, and K. Adeli. Mechanisms of glucosamine-induced suppression of the hepatic
Effect of inorganic additive sodium pyrophosphate tetrabasic on positive electrolytes for a vanadium redox flow battery
Park S, et al.
Electrochimica Acta, 121(12), 321-327 (2014)
Electrochemical exfoliation of graphite for producing graphene using saccharin
MK PK, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(66), 53865-53869 (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?