Fontos dokumentumok
G9888
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Aerococcus viridans
lyophilized powder, ≥70 units/mg solid
Szinonimák:
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase, GPO
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥70 units/mg solid
összetétel
Protein, ≥60% Lowry
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3