Fontos dokumentumok
49419
L-Glutamine
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
Szinonimák:
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Glutamine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (NT)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +33.0±1°, c = 5% in 5 M HCl
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
izzítási maradék (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.1% loss on drying, 110 °C
szín
white
pH
5.0-6.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Géninformáció
rat ... Ggt1(116568)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?