59202C
L-Glutamine Solution 200 mM
29.23 mg/mL in saline, solution, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
L-Glutamine solution
leírás
for research or for further manufacturing use
sterilitás
sterile; sterile-filtered
form
solution
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
L-glutamine: 29.23 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture