Fontos dokumentumok
CLS430641
Sigma-Aldrich
Corning® cell culture flasks
surface area 75 cm2, canted neck, cap (vented)
Szinonimák:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
UNSPSC kód:
41122104
eCl@ss:
32040501
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Anyagok
canted neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
sterilitás
sterile
Jellemzők
graduations
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Corning 430641
maximum térfogat
60 mL
külső felület
75 cm2
hasznos térfogat
15-22.5 mL
Általános leírás
Available in a variety of sizes, designs and cap styles to meet your needs.
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Printed with lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
javasolt
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)