Fontos dokumentumok
D6546
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate, sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, With 4500 mg/L glucose, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: high
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Feloldás
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
kapcsolódó termék
kiegészítés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cell culture protocol for passaging and splitting suspension cell lines