Fontos dokumentumok
G5269
D-Glucuronic acid
≥98% (GC)
Szinonimák:
Glucosiduronic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D 35 to 37°, c = 6% (w/v) in H2O (equilibrium value)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to off-white
mp
159-161 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in in vitro human digestion model
- as a fibrous cellulose powder, to test the feeding preference among experimental termites
- as a standard to quantify glucuronic acid in urine sample
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides